Learn More
Sal de triclorhidrato de cloruro de desoxipiridinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxypyridinoline chloride trihydrochloride |
| CAS | 204074-56-6 |
| Fórmula molecular | C18 H28 N4 O7 . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]-1-[(5S)-5-amino-5-carboxypentyl]-3-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-5-hydroxypyridinium Chloride Trihydrochloride Salt, Lysylpyridinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N4O7.ClH/c19-12(16(24)25)3-1-2-6-22-8-10(4-5-13(20)17(26)27)11(15(23)9-22)7-14(21)18(28)29;/h8-9,12-14H,1-7,19-21H2,(H3-,23,24,25,26,27,28,29);1H/t12-,13-,14-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CCCC[n+]1cc(O)c(C[C@H](N)C(=O)[O-])c(CC[C@H](N)C(=O)O)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-[1-[(5S)-5-amino-5-carboxipentil]-3-[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]-5-hidroxipiridin-1-io-4-il]propanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 448.899 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.172 |