Learn More
MedChemExpress Deoxypseudouridine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 228.2 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.0% |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 37 mg/mL (162.14 mM) |
| CAS | 39967-60-7 |