Learn More
Cloruro de desoxinojirimicina, TRC
Código de producto. 30354286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354286 10 mg 10 miligramos
30350359 5 mg 5 miligramos
30362717 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24500510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73285-50-4
Fórmula molecular C6 H13 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 199.63
Sinónimo 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5S)- (9CI), 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, [2R-(2α,3β,4α,5β)]-, (+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride, 1-Deoxynojirimycin hydrochloride, AT 2220, Duvoglustat hydrochloride, Moranoline hydrochloride
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato
SMILES Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxynojirimycin Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0611