Learn More
Deoxynivalenol, TRC
Código de producto. 17909759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909759 10 mg 10 miligramos
18023450 5 mg 5 miligramos
18071940 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17909759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24390010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51481-10-8
Fórmula molecular C15 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 296.32
Sinónimo (3α,7α)-12,13-Epoxy-3,7,15-trihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 4-Deoxynivalenol, 4-Desoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, Deoxynivalenol, NSC 269144, Vomitoxin
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxynivalenol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.126