Learn More
Desoxigalactonojirimicina-15N Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30361146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361146 10 mg 10 miligramos
30364330 1 mg 1 miligramo
30362005 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23650210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219134-37-8
Fórmula molecular C6H14Cl15NO4
Peso molecular (g/mol) 200.63
Sinónimo (2R,3S,4R,5S)-2-Hydroxymethyl-3,4,5-piperidinetriol-15N Hydrochloride, Migalastat-15N Hydrochloride
SMILES Cl.OC[C@H]1[15NH]C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0582