Learn More
Desoxifuconjirimicina, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30366809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366809 100 mg 100 miligramos
30355222 5 mg 5 miligramos
30366600 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD236000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210174-73-5
Fórmula molecular C6 H13 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 183.63
Sinónimo 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), (2S,3R,4S,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)- (9CI), 1,5-Dideoxy-1,5-imino-L-fucitol hydrochloride, Deoxyfuconojirimycin hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)-2-Methyl-3,4,5-trihydroxypiperidine hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)-2-Methylpiperidine-3,4,5-triol hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-metilpiperidina-3,4,5-triol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0662
Porcentaje de pureza >95%