Learn More
Sulfato de desoxiepinefrina, LoGiCal
Código de producto. 30457818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457818 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457818 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3041.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyepinephrine Sulfate
CAS 501-15-5
Nombres de analitos o componentes Deoxyepinephrine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C9 H13 N O2 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol Sulfate, 4-[2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol sulfate, 3,4-Dihydroxyphenylethylamine Sulfate, Methyl[b-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine Sulfate, Desoxyepinephrine Sulfate, Desoxyepinephrine Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H13NO2.H2O4S/c2*1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;1-5(2,3)4/h2*2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CNCCc1ccc(O)c(O)c1.CNCCc2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 432.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1566 g/mol