Learn More
Desoxidihidroartemisinina (mezcla alfa y beta), TRC
Código de producto. 30349152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349152 10 mg 10 miligramos
30364380 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23966010MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72807-92-2
Fórmula molecular C15H24O4
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo 2-Deoxydihydroartemisinin, Chemal 330, Deoxydihydroartemisinin, Desoxydihydroartemisinin, Dihydrodeoxyartemisinin, [3R-(3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)]-[Partial]-decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol, (3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol
SMILES C[C@@]1([H])C(O)O[C@]2([H])[C@@]34[C@](CC[C@@](C)(O4)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Deoxydihydroartemisinin (alpha,beta Mixture)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O4/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1675
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.