Learn More
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate
Código de producto. 16443348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16443348 10 mg 10 miligramos
16499876 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16443348 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101400
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate (dCTP) is a nucleoside triphosphate that can be used for DNA synthesis. Deoxycytidine triphosphate has many applications, such as real-time PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing.
Especificaciones
CAS 2056-98-6
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo dCTP ∣ 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate
Peso molecular 467.16 g/mol
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (107.03 mM; Need ultrasonic)