Learn More
Deoxycorticosterone, MedChemExpress
Descripción
Deoxycorticosterone is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as an aldosterone precursor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxycorticosterone |
| Forma física | Solid |
| CAS | 64-85-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H30O3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (302.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Mostrar más |