Learn More
Deoxycorticosterone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16408776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1472
MedChemExpress Deoxycorticosterone acetate is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as a precursor to aldosterone.
Deoxycorticosterone acetate is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as a precursor to aldosterone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycorticosterone acetate
CAS 56-47-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 11-Deoxycorticosterone acetate DOC acetate Cortexone acetate
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (111.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]12[C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 372.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder