Learn More
Desoxicorticerona 21-Glucosido, TRC
Código de producto. 30352210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352210 5 mg 5 miligramos
30356634 25 mg 25 miligramos
30361901 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2327085MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4319-56-6
Fórmula molecular C27H40O8
Peso molecular (g/mol) 492.6
Sinónimo Deoxycorticosterone Glucoside, Deoxycorticosterone beta-D-Glucopyranoside, 21-(beta-D-Glucopyranosyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycorticosterone 21-Glucoside, 11-Deoxycorticosterone Glucoside
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycorticosterone 21-Glucoside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O8/c1-26-9-7-15(29)11-14(26)3-4-16-17-5-6-19(27(17,2)10-8-18(16)26)20(30)13-34-25-24(33)23(32)22(31)21(12-28)35-25/h11,16-19,21-25,28,31-33H,3-10,12-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2723