Learn More
Deoxycholic acid sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16499106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499106 100 mg 100 miligramos
16432386 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0593A
MedChemExpress Deoxycholic acid sodium salt (sodium deoxycholate), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Deoxycholic acid sodium salt (sodium deoxycholate), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycholic acid sodium salt
CAS 302-95-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H39NaO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Sodium deoxycholate
Información de solubilidad H2O : 333.33 mg/mL (804.08 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (15.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O[Na])=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 414.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism