Learn More
Ácido desoxicólico, sal sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104560 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10732451 100 g Frasco de vidrio 100 g
10562904 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10104560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.30€
    44.65€ / 25 g
    Ahorro 4.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido desoxicólico, sal sódica, n.º de CAS 302-95-4, también diseñado como desoxicolato sódico, es un detergente biológico de ácido biliar aniónico que resulta especialmente útil para alterar y disociar las interacciones entre proteínas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sal sódica de ácido desoxicólico es un detergente colerético y aniónico de ácido biliar que permite la solubilización de grasas para la absorción intestinal
  • El compuesto es un producto intermedio en la producción de corticosteroides
  • En modelos animales se ha demostrado que este compuesto puede promover la fosforilación de tirosina de β-catenina y su translocación al núcleo, promoviendo la activación de la señalización de β-catenina
Aplicaciones
  • El ácido desoxicólico es principalmente útil para la extracción de receptores de membrana, otras proteínas de membrana plasmática, aislamiento de núcleos, solubilización y aislamiento de grasas, y algunos componentes de membranas biológicas (en estado activo)
  • Se ha utilizado para aplicaciones químicas, principalmente para elución o regeneración de tipos específicos de columnas de afinidad. Además, este compuesto se puede utilizar para evitar la unión no específica en cromatografía de afinidad.
  • Se ha aplicado en la preparación de extractos proteicos para inmunotransferencia e inmunoprecipitación de proteínas radiomarcadas
  • El ácido desoxicólico y la sal sódica también se recomiendan para eliminar endotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-95-4
Fórmula molecular C24H39NaO4
Peso molecular (g/mol) 414.56
Número MDL MFCD00064139
Clave InChI FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Sinónimo sodium deoxycholate
PubChem CID 91810855
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycholic acid, sodium salt
Color Blanco a crema
pH 7.5 to 10 (5% aq. soln.)
Pérdida por secado 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 10, III, 1642
Índice Merck 14, 2899
Rotación específica +42° to +46° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Nombre IUPAC sodio;(4R)-4-[(3R,5R,8R,10S,12S,13R,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.58
Porcentaje de pureza 98.5 to 102% (on dry substance)
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.