Learn More
Ácido desoxicólico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400551 25 g 25 g
11410551 100 g 100 g
11420551 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400551 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20061.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40-80% of a protein from a 1 μg/mL solution. It forms complexes with fatty acid. Used as an emulsifying agent in food, a precursor in the synthesis of cortisone, and a gallbladder stimulant. It has been used to study assess how physiological concentrations of ursodeoxycholic acid (UDCA) vs. deoxycholic acid (DCA) affect barrier function in mouse intestinal tissue. Deoxycholic acid has been used in a study to assess a pH-Responsive Mechanism of a Deoxycholic Acid and Folate Co-Modified Chitosan Micelle under Cancerous Environment. It has also been used in a study to investigate dose-dependent anti-inflammatory effect of ursodeoxycholic acid in experimental colitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido desoxicólico se ha utilizado en un procedimiento modificado para recuperar entre el 40 y 80 % de una proteína a partir de una solución de 1 µg/ml. Forma complejos con ácido graso. Se utiliza como agente emulsionante en los alimentos, precursor en la síntesis de cortisona y estimulante de la vesícula biliar. Se ha utilizado para evaluar cómo las concentraciones fisiológicas de ácido ursodesoxicólico (UDCA) en comparación con el ácido desoxicólico (DCA) afectan a la función de barrera en el tejido intestinal de los ratones. El ácido desoxicólico se ha utilizado en un estudio para evaluar un mecanismo de respuesta al pH de un ácido desoxicólico y micela de quitosano co-modificada de folato en un entorno canceroso. También se ha utilizado en un estudio para investigar el efecto antiinflamatorio en función de la dosis del ácido ursodeoxicólico en la colitis experimental.
Solubilidad
El ácido libre es soluble a 0,044 g/l en agua a 20 °C. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-44-3
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003673
Clave InChI KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Sinónimo deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycholic acid
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3219882
Índice Merck 14,2899
Información de solubilidad The free acid is soluble at 0.044g/L in water at 20°C. Solubility in methanol is almost transparent.
Rotación óptica +54° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.58
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Deoxycholic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Deoxycholic acid