Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido desoxicólico, 98,5-101 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido desoxicólico es un derivado del ácido 5beta-cholan-24-oico con sustituciones de hidroxi en los carbonos 3 y 12
•La función del ácido desoxicólico es absorber las grasas emulsionándolas y solubilizándolas
Aplicaciones
• El ácido desoxicólico se puede utilizar para el estudio de laboratorio de la grasa submentoniana
•El ácido desoxicólico es capaz de alterar las membranas celulares
• En aplicaciones de investigación de laboratorio, el ácido desoxicólico se puede utilizar para solubilizar proteínas o como un estándar secundario
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxycholic acid |
| Punto de fusión | 172°C to 178°C |
| Color | Rosa a blanco |
| Residuos de ignición | 0.2 % max. |
| Pérdida por secado | 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 10, IV, 1608 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Deoxycholic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.