Learn More
Ácido desoxicólico 3-O-sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30366725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366725 2.5 mg 2.50 miligramo
30361711 10 mg 10 miligramos
30361909 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2327152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60237-35-6
Fórmula molecular C24H38Na2O7S
Peso molecular (g/mol) 516.6
Sinónimo 12-Hydroxy-3-(sulfooxy)-(3alpha,5beta,12alpha)-cholan-24-oic Acid
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-9-22(26)27)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(31-32(28,29)30)10-11-23(15,2)20(17)13-21(25)24(18,19)3;;/h14-21,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.2134
Porcentaje de pureza >95%