Learn More
Ácido Desoxicólico 3-O-Beta-D-Glucurónido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30007665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007665 1 mg 1 miligramo
30011366 10 mg 10 miligramos
30005590 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2327201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59274-67-8
Fórmula molecular C30H46Na2O10
Peso molecular (g/mol) 612.66
Sinónimo (3α,5β,12α)-23-Carboxy-12-hydroxy-24-norcholan-3-yl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCC(O[Na])=O)C)([H])C3CC[C@]4([H])C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycholic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O10.2Na/c1-14(4-9-22(32)33)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(10-11-29(15,2)20(17)13-21(31)30(18,19)3)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38;;/h14-21,23-26,28,31,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,32,33)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-;;/m1../s1
Porcentaje de pureza >95%