Learn More
Ácido desoxicólico-2,2,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxycholic Acid (2,2,4,4-D4) |
| CAS | 112076-61-6 |
| Fórmula molecular | C24H36D4O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-, (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, Deoxycholic acid-d4, Deoxycholic-2,2,4,4-d4 acid, [2,2,4,4-2H4]-Deoxycholic acid, Deoxycholic acid (2,2,4,4-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26 H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2 |
| SMILES | C[C@@]12 [C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@](CC3)(C([C@H](O)C(C4)([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])[H])(C[C@@H]1 O)[H])[H])(CC[C@@]2([C@@H](CCC(O)=O)C)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (R)-4-((3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,12 S,13 R,14 S,17 R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-il-2,2,4,4-d4)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 396.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.3178 g/mol |
| Mostrar más |