Learn More
MP Biomedicals™ Ácido desoxicólico, sal sódica
Código de producto. 11496292 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496292 100 g 100 g
11486292 25 g 25 g
11406302 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496292 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210290680
El ácido desoxicólico, sal de sodio, es un detergente aniónico utilizado para solubilizar proteínas unidas a la membrana.
  • Ácido desoxicólico, la sal sódica es un detergente aniónico útil para la extracción de receptores de membrana y otras proteínas de membrana plasmática y para el aislamiento de núcleos.
  • El ácido desoxicólico se ha utilizado en un procedimiento modificado para recuperar entre el 40 y el 80 % de una proteína de un 1 μsolución de g/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Detergente
CAS 302-95-4
Fórmula molecular C24H39NaO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.55
Número MDL MFCD00064139
Formulario Polvo
Clave InChI FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Nombre IUPAC Sodio (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]pentanoato
Peso molecular (g/mol) 414.56
Cantidad 100 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Deoxycholic Acid Sodium Salt Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-alpha, 12-alpha-dihydroxy-5-holan-24-oate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.