Descripción
- Ácido desoxicólico, la sal sódica es un detergente aniónico útil para la extracción de receptores de membrana y otras proteínas de membrana plasmática y para el aislamiento de núcleos.
- El ácido desoxicólico se ha utilizado en un procedimiento modificado para recuperar entre el 40 y el 80 % de una proteína de un 1 μsolución de g/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Detergente |
| CAS | 302-95-4 |
| Fórmula molecular | C24H39NaO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.55 |
| Número MDL | MFCD00064139 |
| Formulario | Polvo |
| Clave InChI | FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M |
| SMILES | [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Sodio (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]pentanoato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Deoxycholic Acid Sodium Salt
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: deoxycholic acid sodium salt
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.