Learn More
Oxima de desoxibenzoína, TRC
Código de producto. 30365044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365044 2.5 g 2.50 g
30356190 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2322502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26306-06-9
Fórmula molecular C14 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo N-(1,2-Diphenylethylidene)hydroxylamine, (1Z)-1,2-Diphenyl-ethanone Oxime
Nombre IUPAC (NZ)-N-(1,2-difeniletilideno)hidroxilamina
SMILES O\N=C(\Cc1ccccc1)/c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxybenzoin Oxime
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO/c16-15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,16H,11H2/b15-14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0997