Learn More
Deoxibenzoína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403244 25 g 25 g
11413244 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10580.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Deoxybenzoin, is used as a benzoin derivative and as a photoinitiator in vinyl polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La deoxibenzoína, se utiliza como un derivado de benzoin y como un fotoiniciador en la polimerización de vinilo.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol, alcoholes y cetonas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Condiciones de almacenamiento recomendadas: 2-8 °C. estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-40-1
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00003081
Clave InChI OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
Nombre IUPAC 1,2-difeniletanona
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxybenzoin
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 319°C to 321°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1072876
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol,alcohols,and ketones.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%