Learn More
Deoxyarbutin, MedChemExpress
Código de producto. 16472276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16472276 500 mg 500 miligramos
16468766 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16472276
Marca: Medchem Express HYB1461
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyarbutin
CAS 53936-56-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (514.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97.35%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism