Learn More
Thermo Scientific Chemicals Deoxiarbutina
Código de producto. 17281312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281312 25 g 25 g
17271312 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281312 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53936-56-4 | C11H14O3, C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53936-56-4
Fórmula molecular C11H14O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxiarbutina
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Número MDL MFCD09970981
Clave InChI GFBCWCDNXDKFRH-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Nombre IUPAC 4-(oxan-2-yloxy)phenol
Peso molecular (g/mol) 194.23