Learn More
Deoxi-venlafaxina, TRC
Código de producto. 30011495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011495 10 mg 10 miligramos
30005923 50 mg 50 miligramos
30004846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28830010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076199-92-2
Fórmula molecular C17H27NO
Peso molecular (g/mol) 261.4
Sinónimo Venlafaxine EP Impurity G
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material deoxy Venlafaxine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15/h9-12,14,17H,4-8,13H2,1-3H3