Learn More
Desoxiketoprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxy Ketoprofen |
| CAS | 73913-48-1 |
| Fórmula molecular | C16 H16 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-Methyl-3-(phenylmethyl)benzeneacetic Acid, Deoxyketoprofen, α-(3-Benzylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(3-Benzylphenyl)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(16(17)18)15-9-5-8-14(11-15)10-13-6-3-2-4-7-13/h2-9,11-12H,10H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(Cc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-bencilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.115 |