Learn More
Cloruro de Deoxi-Epinefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxy Epinephrine hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0713 |
| Porcentaje de pureza | >95% |