Learn More
Clorhidrato de Deoxi-Donepezil, TRC
Código de producto. 30364601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364601 50 mg 50 miligramos
30360425 25 mg 25 miligramos
30352848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23262550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034439-57-0
Fórmula molecular C24 H31 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 401.97
Nombre IUPAC 1-benzil-4-[(5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)metilpiperidina; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxy Donepezil Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO2.ClH/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19;/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2122
Porcentaje de pureza >95%