Learn More
Desoxi blebbistatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxy Blebbistatin |
| CAS | 856925-72-9 |
| Fórmula molecular | C18 H16 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4H-Pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, 1,2,3,9-tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-, 1,2,3,9-Tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, Deoxy blebbistatin, Deoxyblebbistatin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O/c1-12-7-8-14-16(11-12)19-18-15(17(14)21)9-10-20(18)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,15H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2C(=O)C3CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 7-metil-1-fenil-3,3a-dihidro-2H-pirrolo[2,3-b]quinolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 276.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.1263 |