Learn More
Estándares de densidad (25 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 13440509
Cambiar vista
Click to view available options
Densidad:
0,6552 g/mL (25 °C)
0,7223 g/mL (25 °C)
0,775 g/mL (25 °C)
0,8349 g/mL (25 °C)
0,8678 g/mL (25 °C)
0,934 g/mL (25 °C)
0,9803 g/mL (25 °C)
1,0242 g/mL (25 °C)
1,0657 g/mL (25 °C)
1,1233 g/mL (25 °C)
1,1869 g/mL (25 °C)
1,2819 g/mL (25 °C)
1,6143 g/mL (25 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad unitSize
13440509 0,6552 g/mL (25 °C) 60 ml
13450509 0,7223 g/mL (25 °C) 60 ml
13460509 0,775 g/mL (25 °C) 60 ml
13470509 0,8349 g/mL (25 °C) 60 ml
13480509 0,8678 g/mL (25 °C) 60 ml
13410519 0,934 g/mL (25 °C) 60 ml
13400519 0,9803 g/mL (25 °C) 60 ml
13420519 1,0242 g/mL (25 °C) 60 ml
13430519 1,0657 g/mL (25 °C) 60 ml
13450519 1,1233 g/mL (25 °C) 60 ml
13440519 1,1869 g/mL (25 °C) 60 ml
13460519 1,2819 g/mL (25 °C) 60 ml
13470519 1,6143 g/mL (25 °C) 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 13440509 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DEN2501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los estándares de densidad certificados ISO 17025 /ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 25 °C.
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulaciones (consulte la norma de vida útil).
  • Fabricado en el Reino Unido. En stock y disponible para envío inmediato.
Spécification
Densidad 0,6552 g/mL (25 °C)
Cantidad 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DEN25-01
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Mention de danger
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Valores nominales citados
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.