Learn More
Estándares de densidad (20 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 13490499
Cambiar vista
Click to view available options
Densidad:
0,6597 g/mL (20 °C)
0,7264 g/mL (20 °C)
0,7788 g/mL (20 °C)
0,8383 g/mL (20 °C)
0,8556 g/mL (20 °C)
0,8708 g/mL (20 °C)
0,9376 g/mL (20 °C)
0,9817 g/mL (20 °C)
1,0257 g/mL (20 °C)
1,0677 g/mL (20 °C)
1,1258 g/mL (20 °C)
1,1917 g/mL (20 °C)
1,2849 g/mL (20 °C)
1,6226 g/mL (20 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad Tamaño de la unidad
13490499 1,0677 g/mL (20 °C) 60 ml
13480489 0,6597 g/mL (20 °C) 60 ml
13470489 0,7264 g/mL (20 °C) 60 ml
13490489 0,7788 g/mL (20 °C) 60 ml
13400499 0,8383 g/mL (20 °C) 60 ml
13420499 0,8556 g/mL (20 °C) 60 ml
13450499 0,8708 g/mL (20 °C) 60 ml
13440499 0,9376 g/mL (20 °C) 60 ml
13430499 0,9817 g/mL (20 °C) 60 ml
13460499 1,0257 g/mL (20 °C) 60 ml
13480499 1,1258 g/mL (20 °C) 60 ml
13400509 1,1917 g/mL (20 °C) 60 ml
13410509 1,2849 g/mL (20 °C) 60 ml
13420509 1,6226 g/mL (20 °C) 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 13490499 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DEN2010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los estándares de densidad certificados ISO 17025 /ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 20 °C.
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Densidad 1,0677 g/mL (20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados