Learn More
Estándares de densidad (20 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 13410509
Cambiar vista
Click to view available options
Densidad:
0,6597 g/mL (20 °C)
0,7264 g/mL (20 °C)
0,7788 g/mL (20 °C)
0,8383 g/mL (20 °C)
0,8556 g/mL (20 °C)
0,8708 g/mL (20 °C)
0,9376 g/mL (20 °C)
0,9817 g/mL (20 °C)
1,0257 g/mL (20 °C)
1,0677 g/mL (20 °C)
1,1258 g/mL (20 °C)
1,1917 g/mL (20 °C)
1,2849 g/mL (20 °C)
1,6226 g/mL (20 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad unitSize
13410509 1,2849 g/mL (20 °C) 60 ml
13480489 0,6597 g/mL (20 °C) 60 ml
13470489 0,7264 g/mL (20 °C) 60 ml
13490489 0,7788 g/mL (20 °C) 60 ml
13400499 0,8383 g/mL (20 °C) 60 ml
13420499 0,8556 g/mL (20 °C) 60 ml
13450499 0,8708 g/mL (20 °C) 60 ml
13440499 0,9376 g/mL (20 °C) 60 ml
13430499 0,9817 g/mL (20 °C) 60 ml
13460499 1,0257 g/mL (20 °C) 60 ml
13490499 1,0677 g/mL (20 °C) 60 ml
13480499 1,1258 g/mL (20 °C) 60 ml
13400509 1,1917 g/mL (20 °C) 60 ml
13420509 1,6226 g/mL (20 °C) 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 13410509 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DEN2013
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los estándares de densidad certificados ISO 17025 /ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 20 °C.
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Densidad 1,2849 g/mL (20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados