Learn More
Estándares de densidad (15 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 13400479
Change view
Click to view available options
Densidad:
0,6654 g/mL (15 °C)
0,7183 g/mL (15 °C)
0,7807 g/mL (15 °C)
0,8111 g/mL (15 °C)
0,8494 g/mL (15 °C)
0,8648 g/mL (15 °C)
0,8811 g/mL (15 °C)
0,9413 g/mL (15 °C)
0,9823 g/mL (15 °C)
1,0248 g/mL (15 °C)
1,0687 g/mL (15 °C)
1,1280 g/mL (15 °C)
1,1962 g/mL (15 °C)
1,2829 g/mL (15 °C)
1,6300 g/mL (15 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad unitSize
13400479 0,6654 g/mL (15 °C) 60 ml
13440479 0,7183 g/mL (15 °C) 60 ml
13420479 0,8111 g/mL (15 °C) 60 ml
13430479 0,7807 g/mL (15 °C) 60 ml
13410479 0,8494 g/mL (15 °C) 60 ml
13470479 0,8648 g/mL (15 °C) 60 ml
13450479 0,8811 g/mL (15 °C) 60 ml
13460479 0,9413 g/mL (15 °C) 60 ml
13480479 0,9823 g/mL (15 °C) 60 ml
13490479 1,0248 g/mL (15 °C) 60 ml
13410489 1,0687 g/mL (15 °C) 60 ml
13420489 1,1280 g/mL (15 °C) 60 ml
13430489 1,1962 g/mL (15 °C) 60 ml
13440489 1,2829 g/mL (15 °C) 60 ml
13460489 1,6300 g/mL (15 °C) 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 13400479 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DEN1501
Los estándares de densidad certificados ISO 17025 /ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C.
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Densidad 0,6654 g/mL (15 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DEN15-01
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Valores nominales citados