Learn More
Estándar de densidad, ASTM D 4052; ISO 12185 (valor nominal: 0,73576 g/ml, 15 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16050182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16050182 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16050182 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMDEGA
Los materiales de referencia certificados por densidad son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para densidad de acuerdo con ASTM D4052. Los métodos de prueba alternativos son IP 365 e
  • Material de referencia certificado por densidad
  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado mediante el método Round Robin
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1203
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.