Learn More
Estándar de densidad (25 °C); con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, densidad nominal 1,1233 g/ml (25 °C), 500 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16080130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16080130 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16080130 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DEN2510500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00€
    424.63€ / 500 ml
    Ahorro 107.37€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulación con 12 un mes de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.