Learn More
Alla France™ Hidrómetros de densidad con termómetro
Beskrivning
- Temperatura de calibración 20 °C
- 1000-1100 - Termohidrómetro de uso general de 100 g/ml
- Para su uso en la industria de la destilería y el vino
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Hidrómetro |
| Exactitud | ±0,001 |
| Incrementos | 0,001 |
| Longitud (métrico) | 320 mm |
| Incluye | Termómetro |
| Descripción | Intervalo: De 1,0 a 1,1 g/ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?