Learn More
Hecht Karl™ Hidrómetro de densidad
Código de producto. 10368741
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 1,000 a 1,060 g/cm3
De 1,000 a 1,100 g/cm3
De 1,300 a 1,400 g/cm3
De 1,400 a 1,500 g/cm3
Longitud (métrico):
16 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de Baume Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10368741 De 1,300 a 1,400 g/cm3 30 cm cada uno
10074091 De 1,000 a 1,060 g/cm3 16 cm cada uno
10185821 De 1,000 a 1,100 g/cm3 30 cm cada uno
10094011 De 1,400 a 1,500 g/cm3 30 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10368741 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 46012008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.99€
    34.56€ / paquete de 1
    Ahorro 16.43€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Hidrómetros de densidad para medir la densidad relativa de líquidos.
  • Los rangos de hasta 1.000 g/ cm3 son para líquidos más ligeros que el agua.
  • Los rangos de 1.000 a 2.000 g/ cm3 son para líquidos más pesados que el agua.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Hidrómetro de densidad
Incrementos 0,001 g/ cm3
Longitud (métrico) 30 cm
Intervalo de Baume De 1,300 a 1,400 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C