Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad BS718
Código de producto. 12899187
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0,85 a 0,90 g/ml
De 0,90 a 0,95 g/ml
De 1,30 a 1,40 g/ml
De 1,30 a 1.35 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de Baume Tamaño de la unidad
12899187 De 1,30 a 1.35 g/ml cada uno
12801488 De 0,85 a 0,90 g/ml cada uno
31488172 De 0,90 a 0,95 g/ml -
32178833 De 1,30 a 1.35 g/ml paquete de 5
12829207 De 1,30 a 1,40 g/ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12899187 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/314/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.55€
    17.37€ / paquete de 1
    Ahorro 1.18€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Hidrómetros de densidad cargados con perdigones para una variedad de rangos de tensión superficial.
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
  • Disparo cargado
  • Longitud 190 mm
  • Subdivisión de escala de 0,002
  • Exactitud ±0,002 g/ml
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Hidrómetro de densidad
Incrementos 0.002 g/mL
Certificaciones/conformidad UKAS
Longitud (métrico) 190 mm
Contenido y almacenamiento 20 °C
Intervalo de Baume De 1,30 a 1.35 g/ml