Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad
Código de producto. 11773403
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,7 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/mL
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,150 g/ml
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Tamaño de la unidad
11773403 De 0,900 a 0,950 g/ml 1 PCS
11703403 De 0,7 a 0,750 g/ml cada uno
11743403 De 0,750 a 0,800 g/ml cada uno
11753403 De 0,800 a 0,850 g/ml cada uno
11763403 De 0,850 a 0,900 g/mL cada uno
11783403 De 0,950 a 1,000 g/ml cada uno
11793403 De 1,000 a 1,050 g/ml cada uno
11703413 De 1,050 a 1,100 g/ml cada uno
11713413 De 1,100 a 1,150 g/ml cada uno
11723413 De 1,150 a 1,200 g/ml cada uno
11733413 De 1,200 a 1,250 g/ml cada uno
11743413 De 1,250 a 1,300 g/ml cada uno
11773413 De 1,400 a 1,450 g/ml cada uno
11753413 De 1,300 a 1,350 g/ml cada uno
11763413 De 1,350 a 1,400 g/ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11773403 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3500LC090/20/Bqp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.27€
    50.80€ / paquete de 1
    Ahorro 29.47€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de densidad Alla France™ están completamente marcados con todas las normas de referencia. Referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
  • Hidrómetros de densidad (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
  • Uso general a 20 °C
  • Lectura bajo el menisco
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
  • Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
  • Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
  • de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
  • de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
  • de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,0005 g/ml
Longitud (métrico) 335 mm
Intervalo de gravedad específica De 0,900 a 0,950 g/ml