Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de almacenamiento compacto para almacenamiento criogénico y ultracongeladores horizontales
Código de producto. 15920211 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (10/gradilla)
Placas (11/gradilla)
Placas (12/gradilla)
Placas (15/gradilla)
Placas (18/gradilla)
Placas (9/gradilla)
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15920211 Placas (9/gradilla) cada uno
15947972 Placas (15/gradilla) cada uno
15596480 Placas (10/gradilla) cada uno
15346395 Placas (18/gradilla) cada uno
15366395 Placas (12/gradilla) cada uno
15549831 Placas (11/gradilla) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15920211 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1950834
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un proceso cómodo y simplificado para maximizar el almacenamiento de muestras. Nuestras soluciones de gradillas para congeladores y tubos están diseñadas para sostener tubos de 200 μl a 5,0 μl.
Un proceso práctico y optimizado para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Las gradillas de almacenamiento denso para arcones congeladores ULT y crioalmacenamiento de Thermo Scientific™ están diseñadas para alojar tubos de entre 200 μl y 5,0 μl, ofreciendo una capacidad de almacenamiento de muestras maximizada para arcones congeladores ultrabajos y los congeladores criogénicos de gran capacidad.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales)
Color Plata
Admite Placas (9/gradilla)
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Tubos de rosca Thermo Scientific Matrix de 1,0 ml
Compatibilidad con congeladores (capacidad) Thermo Scientific CryoPlus 1 (con capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (con capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (con capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (con capacidad para 51 gradillas)
Congelador criogénico mecánico Thermo Scientific de 192,6 l (con capacidad para 18 gradillas), 291,7 l (con capacidad para 27 gradillas)
Anchura (imperial) 5,3 in
Altura (imperial) 22,5 in
Fondo (imperial) 3,6 in
Fondo (métrico) 9,3 cm
Tipo de producto Gradilla para tubos (congeladores criogénicos y ultrabajos)
Altura (métrico) 57,2 cm
Anchura (métrico) 13,5 cm