Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de almacenamiento compacto para almacenamiento criogénico y ultracongeladores horizontales
Código de producto. 15596480 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (10/gradilla)
Placas (11/gradilla)
Placas (12/gradilla)
Placas (15/gradilla)
Placas (18/gradilla)
Placas (9/gradilla)
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15596480 Placas (10/gradilla) cada uno
15947972 Placas (15/gradilla) cada uno
15920211 Placas (9/gradilla) cada uno
15346395 Placas (18/gradilla) cada uno
15366395 Placas (12/gradilla) cada uno
15549831 Placas (11/gradilla) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15596480 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1950833
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un proceso cómodo y simplificado para maximizar el almacenamiento de muestras. Nuestras soluciones de gradillas para congeladores y tubos están diseñadas para sostener tubos de 200 μl a 5,0 μl.
Un proceso práctico y optimizado para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Las gradillas de almacenamiento denso para arcones congeladores ULT y crioalmacenamiento de Thermo Scientific™ están diseñadas para alojar tubos de entre 200 μl y 5,0 μl, ofreciendo una capacidad de almacenamiento de muestras maximizada para arcones congeladores ultrabajos y los congeladores criogénicos de gran capacidad.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales)
Color Plata
Admite Placas (10/gradilla)
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Tubos Thermo Scientific Matrix de 0,75 ml, tubos de 0,75 ml con DuraSeal, tubos con tapón de rosca de 500 µl, tubos de 1,4 ml, tubos de 1,4 ml con DuraSeal, tubos de 1,4 ml con HRC, tubos Cryobank de 1,0 ml, Cryobank de 2,0 ml en gradilla universal, Cryobank de 1,8 ml en gradilla universal
Compatibilidad con congeladores (capacidad) Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas)
Congelador horizontal criogénico mecánico Thermo Scientific de 192,5 l (6,8 pies cúbicos) (capacidad para 18 gradillas), 291,6 l (10,3 pies cúbicos) (capacidad para 27 gradillas)
Anchura (imperial) 5,3 in
Altura (imperial) 22,6 in
Fondo (imperial) 3,6 in
Fondo (métrico) 9,3 cm
Tipo de producto Gradilla de tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales)
Altura (métrico) 57,4 cm
Anchura (métrico) 13,5 cm