Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de almacenamiento compacto para almacenamiento criogénico y ultracongeladores horizontales
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Un proceso práctico y optimizado para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Las gradillas de almacenamiento denso para arcones congeladores ULT y crioalmacenamiento de Thermo Scientific™ están diseñadas para alojar tubos de entre 200 μl y 5,0 μl, ofreciendo una capacidad de almacenamiento de muestras maximizada para arcones congeladores ultrabajos y los congeladores criogénicos de gran capacidad.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Plata |
| Admite | Placas (11/gradilla) |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 11 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Yes |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos con tapón de rosca Thermo Scientific Matrix de 1,0 ml |
| Mostrar más |