Learn More
Denhardt' Reagent (50X Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Código de producto. 10081353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10081353 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10081353 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Absorbancia 0.60 to 0.80 AU at 278nm
Nombre del producto químico o material Denhardt's Reagent
Color Colorless
Nombre de nota 50X Solution
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Grado Biología molecular
Concentration or Composition (by Analyte or Components) <1% each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin; and Water. Each 5mL of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
Envase Vidrio ámbar
Gravedad específica Report (at 25°C)
pH 5 to 7
Cantidad 5 mL
Forma física Líquido