Learn More
Reactivo de Denhardt, polvo 50 X, Biología Molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 10192853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 mg
Tamaño de la unidad:
150 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10192853 150 mg 150 miligramos
1 options
Código de producto. 10192853 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5205
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26873-85-8
Amber Glass; 150mg
  • Se utiliza para hacer una solución de concentrado 50 X que puede diluirse para usar como agente bloqueante en ácido nucleico técnicas de hibridación
  • Polvo sin ADNasa, ARNasa y proteasa que se mezcla previamente para su comodidad para hacer 500ml de solución 50 X.
  • Elimina la necesidad de pesar los ingredientes por separado, basta con disolver polvo en agua pura
  • La solución concentrada 50 X puede diluirse para usar en técnicas de hibridación
  • Comúnmente usado como amortiguador de bloqueo para las membranas Southern y Northern blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 0.6 to 0.8 AU at 278nm
Nombre del producto químico o material Denhardt's Reagent
Nombre de nota 50X Powder
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Sinónimo Denhardt's Solution
Grado Biología molecular
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 mg each of bovine serum albumin (BSA), polyvinylpyrrolidone, and Ficoll™400
Envase Vidrio ámbar
Gravedad específica Report
pH 5 to 7
Cantidad 150 mg
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Denhardt`s Reagent 50X Powder 150 mg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3