Learn More
Dendrobine, TRC
Código de producto. 30366327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366327 10 mg 10 miligramos
30364955 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23144510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2115-91-5
Fórmula molecular C16H25NO2
Peso molecular (g/mol) 263.38
Sinónimo Dendroban-12-one, (-)-Dendrobine, 12-Oxodendrobane, [2aS-(2aα,4aα,5β,6α,7β,7aα,7bα)]-Decahydro-1,7b-dimethyl-6-(1-methylethyl)-7,5-(epoxymethano)-1H-cyclopent[cd]indol-9-one, NSC 607862
SMILES Cl.CCNC1(CCCCC1)c2cc(OC)ccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dendrobine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-8(2)11-12-10-6-5-9-7-17(4)14(16(9,10)3)13(11)19-15(12)18/h8-14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11+,12-,13-,14-,16+/m1/s1