Learn More
Dendrobine, TRC
Código de producto. 30364955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364955 100 mg 100 miligramos
30366327 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD231445100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2115-91-5
Fórmula molecular C16H25NO2
Peso molecular (g/mol) 263.38
Sinónimo Dendroban-12-one, (-)-Dendrobine, 12-Oxodendrobane, [2aS-(2aα,4aα,5β,6α,7β,7aα,7bα)]-Decahydro-1,7b-dimethyl-6-(1-methylethyl)-7,5-(epoxymethano)-1H-cyclopent[cd]indol-9-one, NSC 607862
SMILES Cl.CCNC1(CCCCC1)c2cc(OC)ccc2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Dendrobine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-8(2)11-12-10-6-5-9-7-17(4)14(16(9,10)3)13(11)19-15(12)18/h8-14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11+,12-,13-,14-,16+/m1/s1
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.