Learn More
Dencichine, MedChemExpress
Código de producto. 16479228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479228 10 mg 10 miligramos
16443926 25 mg 25 miligramos
16411648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1477
MedChemExpress Dencichin is a non-protein amino acid originally extracted from Panax notoginseng, and can inhibit HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD-2) activity.
Dencichin is a non-protein amino acid originally extracted from Panax notoginseng, and can inhibit HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD-2) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dencichine
CAS 5302-45-4
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H8N2O5
Sinónimo Dencichin ODAP
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (28.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CNC(C(O)=O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 176.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation