Learn More
Denbufylline, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Denbufylline |
| CAS | 57076-71-8 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N4 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N4O3/c1-4-6-8-19-14-13(18(11-17-14)10-12(3)21)15(22)20(16(19)23)9-7-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCN1C(=O)N(CCCC)c2ncn(CC(=O)C)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibutil-7-(2-oxopropil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1848 |