Learn More
Sacárido de denatonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Denatonium Saccharide |
| CAS | 90823-38-4 |
| Fórmula molecular | C28H33N3O4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethylbenzenemethanaminium-1,1-dioxide-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Amerex, Denatonium Saccharinate, Ro-Pel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2.O=C3[N-]S(=O)(=O)c4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | bencil-[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetil]-dietilazanio;1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-2-id-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 507.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 507.2192 |